Triacetine ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
24391.296EA 75.2 EUR InStock
24391.296
Triacetine ≥99%, TECHNICAL
Triacetine
Formule: C₉H₁₄O₆
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.1596 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008716
Numéro CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.429 - 1.434
Water Max. 0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité