Sodium métabisulfite mixture of NaHSO3 and Na2S2O5 ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
243973-100G
243973-100GEA 50.5 EUR InStock
243973-100G
Sodium métabisulfite mixture of NaHSO3 and Na2S2O5 ACS, Fluka™
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: > 150 °C (dec.)
Densité: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay of total-SO₂ min. 58.5 %
Water insoluble matter max. 0.005 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Chloride (Cl) max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité