Acétone ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR® ACS pour histologie, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
2440-24EA 0 EUR InStock
2440-24
Acétone ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR® ACS pour histologie, Macron Fine Chemicals™
Acetone
For histological use.
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≤20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.002%
ACS - Assay (CH₃COCH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Aldehydes (as HCHO) ≤0.002 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Isopropyl Alcohol (CH₃CHOHCH₃)(by GC) ≤0.05 %
ACS - Methanol (CH₃OH)(by GC) ≤0.05 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.001 %
ACS - Solubility in H₂O Passes Test
ACS - Substances Reducing Permanganate Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.0006
ACS - Water (H₂O) ≤0.5 %
Appearance (clear, colorless liquid)
Date Received: / /
Date Opened: / /
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité