Etain (IV) chlorure pentahydraté ≥98%, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
244678-1KG
244678-1KGEA 203 EUR InStock
244678-1KG
Etain (IV) chlorure pentahydraté ≥98%, Fluka™
Etain (IV) chlorure pentahydraté
Formule: Cl₄Sn·5H₂O
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: 19…56 °C (stable up to the melting point)
Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149864
Numéro CAS: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
ONU: 2440
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay 97.4 - 102.6 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité