Élévateurs de laboratoire
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5260/4 5262/4 5263/4
245-0022EA 558 EUR InStock
245-0022 245-0023 245-0024
Élévateurs de laboratoire
Crics de laboratoire
Plaques en acier inoxydable, pieds en caoutchouc antiglisse. Avec orifice de 10 mm dans la plaque supérieure de fixation des tiges de support.
  • Réglage de la hauteur par tournevis sans fil ou manuellement
  • Mécanisme de sécurité intégré
  • Modèle résistant au cisaillement
Certifications: DIN 12897
Informations de commande: Fourni avec un embout de 1/4" pour tournevis sans fil. Le tournevis sans fil est inclus dans la livraison.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité