n-Hexadécane, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24556.230EA 0 EUR InStock
24556.230
n-Hexadécane, TECHNICAL
n-Hexadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0.77331 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008998
Numéro CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité