Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Histidine, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

24581.134EA 60 EUR InStock
24581.134
L(+)-Histidine, TECHNICAL
L(+)-Histidine


Formule: C₆H₉N₃O₂
Point de fusion: 272…273 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité