Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Holmium oxyde ≥99.9%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals

24591.105EA 147 EUR InStock
24591.105
Holmium oxyde ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Holmium oxyde


Formule: Ho₂O₃
Point d'ébullition: 2600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2400 °C
Densité: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011053
Numéro CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.9 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité