L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté 98.5-101.0% pour biochimie
Fournisseur: VWR Chemicals
24601.180EA 191 EUR InStock
24601.180
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté 98.5-101.0% pour biochimie
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Point de fusion: 259 °C
Densité: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151027
Numéro CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 101.0 %
Assay (calculated on anhydrous) 99.0 - 101.0 %
Identity (IR) Passes test
Spec.opt.rot.(110 g/l;HCl 120 g/l;dried) 9.2 - 10.6 °
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ninhydrin-positive substances Max. 0.5 %
Loss on drying (150°C) 7.0 - 10.0 %
NH4 (Ammonium) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité