Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

24603.290EA 57.8 EUR InStock
24603.290
n-Hexane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
n-Hexane


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Acidity Max. 0.001 %
Thiophene Passes test
Colour value Max. 10 APHA
Assay Min. 97 %
Residue on evaporation Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 90 APHA
Benzene Max. 0.01 %
Water Max. 0.005 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité