Huile silicone, grade Technique pour bain, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
24610.363EA 361 EUR InStock
24610.363
Huile silicone, grade Technique pour bain, VWR®
Huile silicone
Utilisable à des températures comprises entre 100 et 200 °C.
  • Essentially non-toxic
  • Environmentally safe
  • Non-halogenated
  • High thermal stability and oxidation resistance
Typical values (without guarantee)
• Appearance: crystal clear liquid
• Density (25°C): 0.96 kg/dm3
• Water content: about 30 ppm
• Viscosity (25 °C): 50 mm2/s
• Flash point (closed cup): 260 °C
• Fire point (open cup): 370 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 321 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132673
Numéro CAS: 68083-14-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité