To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
Passes Test
NF - Identification A
Passes Test
NF - Identification B
Passes Test
NF - Specific Gravity at 25°/25°C
≤0.789
NF - Nonvolatile Residue
≤0.004 %
NF - Readily Oxidizable Substances
Passes Test
NF - Water (H₂O)
≤0.5 %
NF - Assay (as (CH₃)₂CO) (calculated on anhydrous basis)
99.5 - 100.5 %
NF - Benzene
≤2 ppm
ACS - Aldehydes (as HCHO)
≤0.002 %
ACS - Assay (CH₃COCH₃) (by GC, corrected for water)
≥99.5 %
ACS - Color (APHA)
≤10
ACS - Isopropyl Alcohol (CH₃CHOHCH₃)(by GC)
≤0.05 %
ACS - Methanol (CH₃OH)(by GC)
≤0.05 %
ACS - Residue after Evaporation
≤0.001 %
ACS - Solubility in H₂O
Passes Test
ACS - Substances Reducing Permanganate
Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g)
≤0.0003
ACS - Titrable Base (meq/g)
≤0.0006
ACS - Water (H₂O)
≤0.5 %
Class 1, 2 and 3 residual solvents are likely to be present. Benzene (Class 1) is reported on each lot and is below the USP/NF limit concentration. Methanol and Toluene (Class 2) are both below their
Option 1 limits. All Class 3 solvents are <0.5%.
Elemental Impurities (USP (232), EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.