Huile 1 S, VOLTALEF®
Fournisseur: VWR Chemicals
24625.182EA 0 EUR InStock
24625.182
Huile 1 S, VOLTALEF®
Oil 1 S
Formule: (C₂ClF₃)n
Numéro CAS: 9002-83-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité