Hydroquinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24704.298EA 117 EUR InStock
24704.298
Hydroquinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydroquinone
Formule: C₆H₄(OH)₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Densité: 1.332 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002339
Numéro CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Melting point 170 - 174 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Resorcinol Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité