Hydroxylammonium chlorure ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses (max. 0,000001% Hg)
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
24709.230EA 190 EUR InStock
24709.230
Hydroxylammonium chlorure ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses (max. 0,000001% Hg)
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0%
Solubility in alcohol passes test
Free acidity max 25 meq/g
pH (20°C; 5%) 2,5 - 3,5
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) max. 100 ppm
Insolubility in water max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) max. 0.2%
SO4 (Sulphate) max. 20 ppm
As (Arsenic) max. 1 ppm
Cu (Copper) max. 10 ppm
Fe (Iron) max. 20 ppm
Hg (Mercury) max. 10 ppb
Pb (Lead) max . 5 ppm
Conforms to Reag.Ph.Eur. passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité