Imidazole ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24720.157EA 38.8 EUR InStock
24720.157
Imidazole ≥99%, GPR RECTAPUR®
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Melting point 88 - 91 °C
pH (20°C; 5 %) 9.5 - 10.5
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité