Glutaconaldehydedianil hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
247405-5G
247405-5GEA 241 EUR InStock
247405-5G
Glutaconaldehydedianil hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Glutaconaldehydedianil hydrochloride
Tricarbocyanine laser dye intermediate
Formule: C₁₇H₁₆N₂
Point de fusion: 173…175 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012630
Numéro CAS: 1497-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb8b4946dffb2f1a22894272357d9b65929f026&vid=329dfd07b4b51f1ff2dc5882865a6e61f902f61c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité