Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iode ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimé

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

24755.181EA 117 EUR InStock
24755.181 24755.294 24755.460
Iode ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimé
Iode


Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114 °C
Densité: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8 (6.1),III
ATTEINDRE: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité