Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium formiate ≥99.0% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Formic acid sodium salt

247596-500G
247596-500GEA 126 EUR InStock
247596-500G
Sodium formiate ≥99.0% ACS, Fluka™
Sodium formiate


Formule: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ATTEINDRE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité