Xylylazo violet I, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
248266-1G
248266-1GEA 27.7 EUR InStock
248266-1G
Xylylazo violet I, Sigma-Aldrich®
Xylylazo Violet I
Synonyms: 4-Hydroxy-3-[2-hydroxy-3-(2,4-dimethylphenylaminocarbonyl)-1-naphthylazobenzenesulfonic acid sodium salt; Magonsulfonate.
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₆S
Numéro MDL: MFCD00003890
Numéro CAS: 14936-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=974cad1e82c54f302879418eb6a70e483e4ca401&vid=60d0c01824f153d5335dc99a7bbe86ae50c16d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (color) Red to purple, brown or black
Appearance (form) Crystal to powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Wavelength (In ethanol, plus 0,08 M borate buffer) 252 - 262 nm
Extinction coefficient (typically) >13000
Wavelength 606 - 626 nm
Carbon 50,0 - 61,0%
Nitrogen 6,7 - 7,5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité