Xylylazo Violet I, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 2-[2-Hydroxy-3-(2,4-xylylcarbamoyl)-1-naphthylazo]-1-phenol-4-sulphonic acid sodium salt, 1-Azo-2-hydroxy-3-(2,4-dimethylcarboxyanilido)naphthalene-1'-(2-hydroxybenzene-5-sulphonic acid) sodium salt, Xylidyl Blue I
248266-5G
248266-5GEA 94.2 EUR InStock
248266-5G
Xylylazo Violet I, Sigma-Aldrich®
Xylylazo Violet I
Xylidyl blue I, (4-Hydroxy-3-[2-hydroxy-3-(2,4-dimethylphenylaminocarbonyl)-1-naphthylazobenzenesulfonic acid sodium salt; Magonsulfonate)
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₆S
MW: 513.50 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003890
Numéro CAS: 14936-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9573c93288d53d81e1df2db76d649b0fef41e44&vid=cf062a4132233df80fff336efbfd228a2a08e91f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité