Acide acétique 36,0 - 37,0% NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
2488-44EA 205.19 EUR InStock
2488-44
Acide acétique 36,0 - 37,0% NF, Macron Fine Chemicals™
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 36.0 - 37.0 %
NF - Assay (CH₃COOH) 36.0 - 37.0 %
NF - Chloride (Cl) Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Nonvolatile Residue ≤0.005 %
NF - Readily Oxidizable Substances Passes Test
NF - Sulfate (SO₄) Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid)
Preserve in tight containers, and store at room temperature.
Residual Solvents: Only the Class 3 Solvents acetone, isopropyl acetate,
and propyl acetate are expected to be present. Residual concentration of all Class 3 Solvents combined is <0.1%.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité