N-Octadecanoyl nile blue, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Chromoionophore I, ETH 5294, 3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine,
M-Clarity™ quality level = MQ100
24901-25MG
24901-25MGEA 226 EUR InStock
24901-25MG
N-Octadecanoyl nile blue, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
N-Octadecanoyl nile blue
Ionophore employed in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Cl- activity.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₃₈H₅₃N₃O₂
MW: 583,85 g/mol
Numéro CAS: 125829-24-5
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42182e937e1435c5d7073b436318932779ab5124&vid=cf6ac9494e838afde19f7955a9ca0db14aef41b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité