Kaolin blanc, TECHNICAL, lavé
Fournisseur: VWR Chemicals
24926.364EA 114 EUR InStock
24926.364
Kaolin blanc, TECHNICAL, lavé
Kaolin blanc
Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
Point de fusion: 1760 °C
Densité: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062311
Numéro CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Merck Index: 13,05300
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité