Laine de silice (~ 9 microns) TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
24950.152EA 172 EUR InStock
24950.152
Laine de silice (~ 9 microns) TECHNICAL
Laine de verre et ouate
Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length, shape and arrangement of fibers give the wool its curly appearance preventing compression of the padding and improves its desired insulating properties.
  • High temperature use
  • Resistance to thermal shocks
  • Low thermal conductivity
  • High electrical resistivity
  • Low dielectric constant
  • Good chemical resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité