Lécithines de jaune d'oeuf, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
24966.180EA 273 EUR InStock
24966.180
Lécithines de jaune d'oeuf, GPR RECTAPUR®
Lécithines de jaune d'oeuf
Numéro MDL: MFCD00131449
Numéro CAS: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on drying (100°C) Max. 6 %
N (Nitrogen) 1.3 - 1.9 %
P (Phosphorus) (on dry substance) Min. 3 %
Solubility in ethanol 96 % Min. 90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité