Lécithine (a partir de graine de soja ), en poudre, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
24967.183EA 55.4 EUR InStock
24967.183
Lécithine (a partir de graine de soja ), en poudre, GPR RECTAPUR®
Lécithine
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8030-76-0
EINECS: 310-129-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insolubility in acetone Min. 62 %
Peroxide value Max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité