Cuivre (II) éthylènediamine complexe 1 mol/l (3 N) en solution aqueuse, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24991.290EA 597 EUR InStock
24991.290
Cuivre (II) éthylènediamine complexe 1 mol/l (3 N) en solution aqueuse, TECHNICAL
Cuivre (II) éthylènediamine
Formule: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274628
Numéro CAS: 14552-35-3
ONU: 1761
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 1.096 - 1.100
Mol proportion (Ethylenediamine/Cu) 1.96 - 2.04
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité