Sodium pyruvate solution 100 mM with 8.5 g/L NaCl réactif de culture cellulaire, Corning®
Fournisseur: Corning
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
25-000-CI
25-000-CIEA 68.06 EUR InStock
25-000-CI
Sodium pyruvate solution 100 mM with 8.5 g/L NaCl réactif de culture cellulaire, Corning®
Sodium pyruvate
100 mM Solution with 8.5 g/L NaCl Sodium pyruvate is often used as a component in culture broth and media as an energy source for propagating cells.
This reagent is also used in Wallen fermentation medium to enhance the conversion of oleic acid to 10-ketostearic acid. It is provided as a 100 mM Solution with 8.5 g/L NaCl.
Formule: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH 6.0 ± 1.0
Osmolality 400 ± 100 mOsm/Kg H20
Endotoxin < 0.25 EU/ml@ 1:100
Mycoplasma Tested Negative
Sterility Pass
Cell Growth Pass
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..