L(+)-Glutamine solution_SC 200 mM water (29.20 mg/ml) Cell Culture, Corning®
Fournisseur: Corning
Synonyms: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
25-005-CI
25-005-CIEA 115.14 EUR InStock
25-005-CI
L(+)-Glutamine solution_SC 200 mM water (29.20 mg/ml) Cell Culture, Corning®
L(+)-Glutamine
L-glutamine is an essential amino acid and a key component of culture media, serving as a major energy source for propagating cells. It is very stable as a dry powder and as a frozen solution but degrades rapidly in liquid media or stock solutions, producing toxic compounds. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use. This formulation is prepared in cell culture grade water.
Attention: Storage -25°C to -15°C
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Point d'ébullition: 355
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
Merck Index: 13,04484
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH 5.5 ± 0.5
Osmolality 450 ± 50 mOsm/kg H2O
Endotoxin < 0.25 EU/ml @ 1 :50
Mycoplasma Tested Negative
Sterility Pass
Cell Growth Pass
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..