MEM vitamin solution, 100X, Corning®
Fournisseur: Corning
25-020-CI
25-020-CIEA 111.6 EUR InStock
25-020-CI
MEM vitamin solution, 100X, Corning®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
The addition of MEM vitamins to medium can improve growth and viability of propagating cells in culture while reducing the biosynthetic burden on these cells.
This concentrated supplement allows for efficient addition to media with no risk of dilution of media components.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité