Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

D(+)-Glucose solution 45%, Corning®

Fournisseur: Corning
Synonyms: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose

25-037-CI
25-037-CIEA 38.16 EUR InStock
25-037-CI
D(+)-Glucose solution 45%, Corning®
D(+)-Glucose
45% Glucose Solution. Glucose is a main source of energy for living organisms and is used as a nutrient source in cell culture media. This 45% (w/v) solution has been to ensure no cytotoxicity.


Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Point de fusion: 146
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH 3.5 ± 0.5 @ 20-25°
Osmolality 250-280 mOsm/Kg H20 @ 1:10
Endotoxin ≤ 0.25 EU/ml @ FW
Sterility Pass
Cytotoxicity Pass

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..