Corning® Trypsin
Fournisseur: Corning
25-050-CI
25-050-CIEA 78.11 EUR InStock
25-050-CI
Corning® Trypsin
Enzymes
0,25% Trypsin in HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution) without calcium and magnesium.
  • Porcine parvovirus tested
  • 6×100 ml
Trypsin is an enzymatic reagent that is used to release adherent cells from tissue plates for passaging. This offering contains trypsin at a concentration of 0,25%.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
6 25-050-CI
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité