Corning® Trypsin
Fournisseur: Corning
25-053-CI
25-053-CIEA 111.79 EUR InStock
25-053-CI
Corning® Trypsin
Enzymes
0,05% Trypsin/0,53 mM EDTA in HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution) with sodium bicarbonate, without calcium and magnesium.
  • Trypsin EDTA 1X 0,05% Trypsin/0,53 mM EDTA in HBSS with sodium bicarbonate, without calcium and magnesium
  • Porcine Parvovirus tested
Trypsin is used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging. Divalent cations such as calcium and magnesium, which are often present in the cell culture environment, inhibit this action. EDTA sequesters these ions and thus enhances the efficacy of trypsin. This product contains trypsin at a concentration of 0,05% with 0,53 mM EDTA, and does not contain sodium bicarbonate.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
6 25-053-CI
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité