Cell dissociation reagent, Corning® Cellstripper®
Fournisseur: Corning
25-056-CI
25-056-CIEA 113.08 EUR InStock
25-056-CI
Cell dissociation reagent, Corning® Cellstripper®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Cellstripper® is a non-enzymatic cell dissociation solution formulated with a proprietary mixture of chelators that gently dislodge adherent cells in tissue culture. It is an alternative to trypsin when used with either serum-free or serum-supplemented media. Because Cellstripper® is a gentler reagent than trypsin, cells can be exposed to Cellstripper for longer periods of time. Cellstripper® achieves superior results in comparison to enzymatic dissociation products.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité