HEPES Solution tampon (1 mol/L), Corning®
Fournisseur: Corning
25-060-CI
25-060-CIEA 392.29 EUR InStock
25-060-CI
HEPES Solution tampon (1 mol/L), Corning®
Tampons Tampons de culture de tissus
HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid) provides an alternative to the use of bicarbonate for buffering because it does not require elevated levels of CO2
Unlike the low pKa of bicarbonate, HEPES has a pKa of 7.66 making it a much stronger buffer in the pH 7.2-7.6 range than bicarbonate buffer. Potential disadvantages of HEPES include toxicity over 100 mM and lack of nutritive value to the cell.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité