Peqlab peqGOLD, DNA Ladders, 50 bp
Fournisseur: VWR Chemicals
25-2000EA 90.3 EUR InStock
25-2000
Peqlab peqGOLD, DNA Ladders, 50 bp
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
  • Range: 13 distinct fragments 50 to 1000 bp in size
  • Two highlighted bands for easy orientation
  • Also available as ready to use mix containing Orange G dye instead of bromophenol blue
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité