Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 1 kb
Fournisseur: VWR Chemicals
25-2030EA 144 EUR InStock
25-2030
Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 1 kb
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
  • Range: 14 fragments, 250 to 10000 bp in size
  • Three highlighted bands for easy orientation
  • Also available as ready to use mix containing Orange G dye instead of bromophenol blue
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité