Peqlab peqGOLD, DNA Ladder Mix
Fournisseur: VWR Chemicals
25-2040EA 144 EUR InStock
25-2040
Peqlab peqGOLD, DNA Ladder Mix
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
  • Range: 21 fragments, 100 to 10000 bp in size
  • Three highlighted bands for easy orientation
  • Also available as ready to use mix containing Orange G dye instead of bromophenol blue
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
DNA ladder mix (concentrated), 500 ng/µl, 5×100 µl, sufficient for 250 lanes 1 KIT 25-2040
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité