Kit d'amplification, illustra™ TempliPhi™ Large Contruct
Fournisseur: Cytiva
25-6400-80
25-6400-80EA 3545 EUR InStock
25-6400-80
Kit d'amplification, illustra™ TempliPhi™ Large Contruct
Réactifs pour acides nucléiques Isothermal Amplification Reagents
illustra™ TempliPhi large construct DNA amplification kit (TempliPhi LC kit) is used to prepare templates for BAC or fosmid DNA sequencing.
  • Start from microlitre quantities of purified templates, as well as bacterial culture or glycerol stocks
  • Generate 5 μg amounts of total DNA
  • Simplified process, 20 minute hands-on time
  • Amplification is completed in 18 hours without thermal cycling
  • Simple, automation friendly protocol with great reproducibility
The TempliPhi method utilises bacteriophage Phi29 DNA polymerase enzyme to exponentially amplify single- or double-stranded circular DNA templates by rolling circle amplification (RCA).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité