Lithium bromure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
25002.266EA 169 EUR InStock
25002.266
Lithium bromure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lithium bromure
Formule: LiBr
Point d'ébullition: 1265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Ba (Barium) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité