Lithium carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
25007.230EA 86.7 EUR InStock
25007.230
Lithium carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité