Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc acétate dihydraté 99-102%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques DAB, E650, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

25044-1KG
25044-1KGEA 112 EUR InStock
25044-1KG
Zinc acétate dihydraté 99-102%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques DAB, E650, Fluka™
Zinc acétate dihydraté


Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.750 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
in CH₃COOH insoluble matters Max. 0.005 %
Alkalis/earth alkalis Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Organic volatile impurities (GC) complying
Residual solvents complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité