2,4-Lutidine, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylpyridine
25044.261EA 521 EUR InStock
25044.261
2,4-Lutidine, TECHNICAL
2,4-Lutidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006337
Numéro CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive index (20°C) 1.498 - 1.500
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité