Magnésium sulfate heptahydraté USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Management of Change (MOC) category = R
2505-07EA 1398.7 EUR InStock
2505-07
Magnésium sulfate heptahydraté USP, J.T.Baker®
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Identification Passes Test
USP - pH (1 in 20) 5.0 - 9.2
USP - Loss on Ignition 40.0 - 52.0 %
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.014 %
USP - Iron (Fe) ≤ 0.5 ppm
USP - Selenium (Se) ≤ 0.003 %
USP - Assay (MgSO₄) (anhydrous basis) 99.0 - 100.5 %
USP - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
This product is intended for use in preparing parenteral and
nonparenteral dosage forms.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on
elemental impurities for this product is available on the
associated Product Regulatory Data Sheet and elemental impurity
profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité