Magnésium oxyde lourd, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
25056.460EA 731 EUR InStock
25056.460
Magnésium oxyde lourd, TECHNICAL
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 12,05713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on ignited basis) Min. 85%
Loss on ignition (800°C) Max. 8%
Silica 3 - 6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité