Magnésium 99,0, ribbon, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25071.132EA 88.7 EUR InStock
25071.132
Magnésium 99,0, ribbon, GPR RECTAPUR®
Magnésium
Longueur : 24 m - largeur : 3 mm - épaisseur : 0,2 mm
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107 °C (1013.25 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1.75 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Magnesium) min. 99.0%
Iron (Fe) max. 0.01%
Lead (Pb) max. 0.01%
Manganese (Mn) max. 0.030%
Nickel (Ni) max. 0.005%
Zinc (Zn) max. 0.01%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité