Magnésium chlorure à 4,5 molécules d'eau ≥97%, en poudre, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
25106.298EA 99 EUR InStock
25106.298
Magnésium chlorure à 4,5 molécules d'eau ≥97%, en poudre, GPR RECTAPUR®
Magnésium chlorure à 4,5 molécules d'eau
Formule: MgCl₂·4,5H₂O
MW: 176,28 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 232-094-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité