Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals

25108.295EA 77.4 EUR InStock
25108.295
Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Magnésium chlorure hexahydraté


Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution (20 %; water) Passes test
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 6.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Water 51.0 - 55.0 %
Br (Bromide) Max. 0.05 %
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité