Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloroéthylène ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

251402-1L
251402-1LEA 126 EUR InStock
251402-1L
Trichloroéthylène ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Trichloroéthylène
ACS GENERAL USE SOLVENTS

  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications


Formule: ClCH=CCl₂
Point d'ébullition: 86…88 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 1.463…1.465 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: Does not flash (release flammable vapour)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000838
Numéro CAS: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
ONU: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.50 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Titrable Base Max. 0.0003 meq/g
Titrable Acid Max. 0.0001 meq/g
Free halogens complying
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.476 (lit.)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité